Wichtige Dokumente
24-1640
L-Phenylalanin
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Amino-3-phenyl-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?