Merck
12-1540
Sigma-Aldrich
Fuchsin basisch
Synonym(e):
Basic Fuchsin, Basic Violet 14, Magenta, Rosanilin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.85
Farbindexnummer:
42510
Beilstein:
4166684
UNSPSC-Code:
12352106
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
Rechtliche Hinweise
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable