07-2101
1,2-Dichlorethan
suitable for HPLC
Synonym(e):
Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.4 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
87 mmHg ( 25 °C)
Selbstzündungstemp.
775 °F
Expl.-Gr.
15.6 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1