05-2510
Cetylalkohol
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
1-Hexadecanol, Palmitylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
190 °C/15 mmHg (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChIKey
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C