Fortfahren mit
XTGHP-RO
Roche
X-tremeGENE HP DNA-Transfektionsreagenz
High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines
Synonym(e):
transfection reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
−20°C
General description
X-tremeGENE HP DNA-Transfektionsreagenz ist ein Mehrkomponenten-Reagenz, das mit DNA einen Komplex bildet und diesen in Tier- oder Insektenzellen transportiert.
Features and Benefits
X-tremeGENE HP DNA-Transfektionsreagenz ist ein leistungsstarkes Reagenz zur Transfektion verschiedener eukaryotischer Zellen, einschließlich Insektenzellen und schwer zu transfizierender Zelllinien (z.B. Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, PC-3, HeLa, HT-29, HT-1080, K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12 und HCT 116).
  • Nutzen Sie die Vorteile eines einfach anzuwendenden nicht-liposomalen Reagenzes, das keine aus Tieren gewonnenen Bestandteile enthält, bei Raumtemperatur haltbar ist, durch eine 0,2-μm-Membran filtriert wurde und in serumhaltigem Medium aktiv ist.
  • Erzielen Sie eine bisher unerreichte Effizienz bei der Transfektion von Primärzellen und Tumorzelllinien, die sich durch andere Reagenzien nur schwer transfizieren lassen.
  • Generieren Sie physiologisch relevante Daten mit einem Reagenz mit geringen zytotoxischen Wirkungen.
  • Erhöhen Sie Ihren Versuchsdurchsatz und ermöglichen Sie Targetbewertungen unter Anwendung eines einfachen und einheitlichen Protokolls.
Physical form
In 80 % Ethanol und durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße sterilfiltriert geliefert. Enthält keine Bestandteile menschlicher oder tierischer Herkunft. Testanzahl: Bei Anwendung des Standardverfahrens reicht 1 ml X-tremeGENE HP DNA-Transfektionsreagenz zur Durchführung von bis zu 10.000 Transfektionen in 96-Well-Platten.
Analysis Note
Jede Charge X-tremeGENE HP DNA-Transfektionsreagenz wird sorgfältig nach etablierten Qualitätsverfahren getestet, um sicherzustellen, dass das Produkt eine einheitliche, spezifikationsgetreue Leistung aufweist. Bei der Qualitätsprüfung werden Zellen mit einer Reportergenvektor-DNA unter Anwendung von X-tremeGENE HP DNA-Transfektionsreagenz (Verhältnis 3:1 ¼l/¼g DNA) transfiziert. Die Aktivität des Reportergens wird mittels Chemilumineszenzdetektion überwacht. Die Gesamtmenge an rekombinantem Protein wird anhand einer Standardkurve pro Well bestimmt, um der Spezifikation zu entsprechen.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XTG9-ROXTG360-ROSITRAN-RO
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid (aqueous solution)
form
liquid (aqueous solution)
form
liquid (aqueous solution)
form
-
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001), pkg of 1.0 mL (06366236001)
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 1.0 mL (06365787001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
packaging
pkg of 0.4 mL (08724105001), pkg of 1.0 mL (08724121001), pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001)
packaging
pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml]), pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml])
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.2 °F
flash_point_c
16.8 °C
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)