Wichtige Dokumente
POLYDIC-RO
Roche
Poly[d(I-C)]
lyophilized, pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units]), pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
Synonym(e):
Poly-deoxy-inosinic-deoxy-cytidylic acid
Größe auswählen
CHF 191.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 191.00
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Poly-deoxy-inosinic-deoxy-cytidylic acid
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Mol-Gew.
28814 bp
Verpackung
pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units])
pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
Hersteller/Markenname
Roche
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
54 °C (NaCl, 0.1 M, pH 7.0)
Löslichkeit
water: soluble
Extinktionsverhältnis
A290/260 nm 0.24-0.32
A280/260 nm 0.61-0.67
A250/260 nm 1.18-1.30
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
It is also used as a primer template with Kornberg DNA polymerase for the determination of small amounts of dITP, dGTP, and dCTP. Poly(dI-dC) has been used in electrophoretic mobility shift assays (EMSA).[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lyophilizate, sodium salt, base ratio 1:1, alternating base sequence
Qualität
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Sequenz
As the sodium ions are part of the product and saturate the phosphate groups, the lyophilisate is salt-free.
Einheitendefinition
Unit Conversion: 1 A260 unit corresponds to 50 μg ds DNA.
Angaben zur Herstellung
Storage conditions (working solution): Solution is stable to at least 12 months if stored at 2 to 8 °C, contact with DNase or bacteria is to avoid.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?