Merck
FORMD-RO
Roche
Formiatdehydrogenase
from Candida boidinii
Synonym(e):
FDH, Formiat:NAD-Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
80 UNITS
CHF 267.00
250 UNITS
CHF 617.00
CHF 267.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
Biological source:
yeast (Candida boidini)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥10-20 % (w/w)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
yeast (Candida boidini)
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized
specific activity
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
mol wt
74 kDa
packaging
pkg of 250 U (10837016001), pkg of 80 U (10244678001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
≥10-20 % (w/w)
technique(s)
activity assay: suitable
color
off-white
optimum pH
7.5-8.5
solubility
water: soluble 10 g/L
suitability
suitable for gel electrophoresis
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
ADH <0.0500%, LDH <0.0500%, MDH <0.1000%
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
F8649LMDH-ROM1567
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
specific activity
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
specific activity
5.0-15.0 units/mg protein
specific activity
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
specific activity
≥600 units/mg protein (biuret)
biological source
yeast (Candida boidini)
biological source
fungus (Candida boidinii)
biological source
Porcine heart (mitochondrial)
biological source
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
solution, suspension
form
ammonium sulfate suspension
concentration
≥10-20 % (w/w)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
suitability
suitable for gel electrophoresis
suitability
-
suitability
suitable for Western blot
suitability
-
General description
Formiat: NAD+-Oxidoreduktase
Formiatdehydrogenase gehört zur Superfamilie der D‐Isomer‐spezifischen 2‐Hydroxysäure-Dehydrogenasen. Sie ist ein Dimer mit zwei identischen Untereinheiten. Das Enzym weist einen Cysteinrest auf, der für seine Wirkung und strukturelle Integrität wesentlich ist.[1]
Application
Am häufigsten verwendet in Cofaktor-recycelnden Systemen für NADH.[2]
Biochem/physiol Actions
Substratspezifizität und Km:
Formiatdehydrogenase reagiert nur mit Formiat (Km = 13 mM bei 30 °C und pH 7,5; 11 mM bei 25 °C und pH 7,5) und NAD (Km 0,09 mM; 30 °C; pH 7,5). Sie reagiert weder mit Acetat, Oxalat, Lactat, Succinat, Propionat oder Ascorbat, noch reduziert das Enzym NADP.
Preparation Note
Trocken lagern
Analysis Note
Verunreinigungen: <Je 0,005 % LDH und ADH, <0,1% MDH
Other Notes
Eine Einheit (U) Formiatdehydrogenase oxidiert 1 μmol Ameisensäure bei +25 °C und einem pH-Wert von 7,6 in einer Minute zu CO2. Der oben genannte Assay erzeugt 1 mmol NADH pro mmol oxidierten Formiats.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katja Schirwitz et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 16(6), 1146-1156 (2007-05-26)
The understanding of the mechanism of enzymatic recovery of NADH is of biological and of considerable biotechnological interest, since the essential, but expensive, cofactor NADH is exhausted in asymmetric hydrogenation processes, but can be recovered by NAD(+)-dependent formate dehydrogenase (FDH).
Knut Erik Hovda et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 75(7), 610-614 (2015-07-24)
The standard diagnostic approach to methanol poisoning is chromatographic measurement of methanol on centrally placed stationary equipment. Methanol poisoning in places where such equipment is unavailable is thus often not diagnosed. Methanol is metabolized to a toxic metabolite, formate; the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1024467800104061838669636
1083701600104061838683885