Fortfahren mit
2GRNTKB
Roche
KAPA2G Robust PCR-Kit
with dNTPs
Synonym(e):
PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 230.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
CHF 230.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart: no
packaging
pkg of 100 U (KK5004), pkg of 250 U (KK5005)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable using : suitable, WGA
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Die KAPA2G Robust DNA-Polymerase der zweiten Generation wurde entwickelt, um das Problem inkonsistenter Amplifikation bei einer breiten Palette von Amplikontypen (GC- und AT-reich) zu beheben. Dieses Produkt ermöglicht eine höhere Prozessivität und spezifische Aktivität, was zu einer robusteren PCR-Leistung, höherer Sensitivität und verbesserter Toleranz gegenüber gängigen Inhibitoren führt. Die hohe Leistung der KAPA2G Robust DNA-Polymerase ist ideal geeignet für schwierige PCR-Anwendungen und Proben und macht eine Optimierung mit mehreren Enzymen und Protokollen überflüssig.
Application
  • Amplifikation von GC- und AT-reichen Templates
  • Templates mit häufigen PCR-Inhibitoren wie Salzen, Harnstoff, SDS oder Ethanol
  • Rohproben-PCR z. B. aus Wangenabstrichen sowie kultivierten Säuger-, Hefe- oder Bakterienzellen
  • Kolonien-PCR
Biochem/physiol Actions
KAPA2G Robust DNA-Polymerase weist eine 5′→3′-Polymerase- und 5′→3′-Exonuklease-Aktivität, jedoch keine 3′→5′-Exonuklease-(Korrekturlese-)Aktivität auf. Die Genauigkeit von KAPA2G Robust ist vergleichbar mit der von Wildtyp-Taq; die Fehlerquote liegt bei ca. 1 Fehler pro 1,7 x 105 einbezogenen Nukleotiden. KAPA2G Robust ist eine hochprozessive DNA-Polymerase, die sich zur Amplifikation von DNA-Fragmenten bis zu 1 kb Länge mit einer Extensionszeit von 15 s pro Zyklus eignet. Übermäßige Extensionszeiten führen mit großer Wahrscheinlichkeit zu Schmieren und unspezifischer Amplifikation. Bei Amplicons <1 kb mit genomischer DNA als Template sollten 15 s pro Zyklus für einen hohen Ertrag des Produkts ausreichen. Im Falle längerer Amplicons kann die Zeit in 15-Sekunden-Intervallen auf maximal 60 s/kb erhöht werden. Die mit KAPA2G Robust generierten PCR-Produkte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren kloniert werden.
Features and Benefits
Effiziente Amplifikation von GC- und AT-reichen Targets
  • Robuste Leistung bei einer breiten Palette von stark GC- und AT-haltigen Templates
  • Höhere PCR-Erfolgsraten
Verbesserte Toleranz gegenüber häufigen PCR-Hemmern
  • Effiziente Amplifikation aus Rohproben
  • Höhere Ausbeute und Sensitivität pro Enzymeinheit
Unübertroffene Leistung bei Kolonien-PCR
  • Höhere Ausbeute und verbesserte Konsistenz bei PCR direkt von E. coli- und Hefezellen
Einige Anmerkungen:
  • KAPA2G Robust PCR-Kits mit dNTPs enthalten KAPA2G Robust DNA-Polymerase, die für eine hohe Prozessivität und Inhibitortoleranz entwickelt wurde.
  • Sowohl aufgereinigte genomische DNA als auch Rohproben (z. B. Kolonien-PCR) können als Template verwendet werden.
  • 0,5 U KAPA2G Robust DNA-Polymerase pro 25 μl Reaktion verwenden. Bei schwierigeren PCRs (GCrich, Rohprobe) sind unter Umständen höhere Enzymkonzentrationen erforderlich.
  • 15 s/kb Extensionszeit pro Zyklus gewähren und diese bei schwierigen Amplikons oder Templates auf 30–60 s/kb erhöhen.
  • KAPA2G Puffer enthalten 1,5 mM MgCl2 bei 1X.
  • Weiteres MgCl2 kann unter Verwendung der 25 mM MgCl2-Lösung aus dem Kit hinzugefügt werden.
  • KAPA2G Puffer A ist optimiert auf hohe Ausbeute, Spezifität und Sensitivität.
  • KAPA2G Puffer B wird empfohlen für Inhibitor-kontaminierte Templateproben.
  • KAPA2G GC-Puffer wird empfohlen für PCR bei hohem GC-Gehalt (>70 % GC).
  • KAPA Verstärker 1 kann mit KAPA2G Puffer A oder B verwendet werden, besonders für Assays bei hohem GC-Gehalt.
  • Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Kloningvektoren geklont werden.
Preparation Note
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Langzeitaufbewahrung sollte bei -20 °C erfolgen. Vorausgesetzt, dass alle Komponenten sorgfältig gehandhabt und nicht kontaminiert werden, ist keine Beeinträchtigung des Kits zu erwarten, wenn es (unbeabsichtigt) für kurze Zeit (bis zu 3 Tage) bei Raumtemperatur gehalten wird. Eine langfristige Lagerung bei Raumtemperatur und 4 °C wird nicht empfohlen. Beachten Sie bitte, dass Reagenzien, die bei Temperaturen über -20 °C gelagert werden, bei einer Kontaminierung während der Verwendung viel anfälliger für eine Zersetzung sind. Die Lagerung bei nicht empfohlenen Temperaturen erfolgt daher auf Risiko des Anwenders.
Analysis Note
Jede Charge KAPA2G Robust DNA-Polymerase enthält nachweislich < 2 % kontaminierendes Protein (Agilent Protein 230 Assay). KAPA2G Robust PCR-Kits werden strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, sind frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2GRHSKB2GRKB2GRHSNTKB
description
with dNTPs
description
-
description
-
description
with dNTPs
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
usage
sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions
packaging
pkg of 100 U (KK5004), pkg of 250 U (KK5005)
packaging
pkg of 100 U (KK5522), pkg of 250 U (KK5515), pkg of 2500 U (KK5525), pkg of 500 U (KK5517)
packaging
pkg of 100 U (KK5023), pkg of 250 U (KK5024)
packaging
pkg of 100 U (KK5532), pkg of 250 U (KK5516), pkg of 500 U (KK5518)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
≤12 mo.
shelf life
≤12 mo.
shelf life
≤12 mo.
shelf life
≤12 mo.
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA2G Robust PCR-Kit
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA2G Robust Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/µL
  • 5X KAPA2G Buffer A with MgCl2
  • 5X KAPA2G Buffer B with MgCl2
  • 5X KAPA2G GC Buffer with MgCl2
  • 5X KAPA Enhancer 1
  • MgCl2 25 mM
  • dNTP Mix (optional) 10 mM each
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)