Wichtige Dokumente
11062590001
Roche
DNA-Molekulargewichtsmarker VI
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
Synonym(e):
DNA-Marker
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
250 μg/mL
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
DNA-Molekulargewichtsmarker VI ist ein Fragmentgemisch, das durch die Spaltung von pBR328 DNA mit den Restriktionsendonukleasen Bgl I und mit Hinf I verdauter pBR328 DNA hergestellt wird. Seite Größe reicht von 0,15 bis 2,1 kbp.
Das Produkt ist auch als digoxigenin-markierter DNA-Molekulargewichtsmarker VI erhältlich.
Das Produkt ist auch als digoxigenin-markierter DNA-Molekulargewichtsmarker VI erhältlich.
Spezifität
Spezifität: Das Produkt besitzt 5′-phosphorylierte Enden (Restriktionsfragmente).
Restriktionsort: Spaltungsstellen und entsprechende Fragmentlängen von pBR328:
- Bgl-I-Schnittstellen an: 935, 1169, 2399, 4575, 4809 => erstellen die folgenden Fragmentgrößen, und zwar je: 234 bp, 1230 bp, 2176 bp, 234 bp, 1033 bp.
- Hinf-I-Schnittstellen an: 632, 852, 1006, 1304, 1757, 2274, 4040, 4434, 4732, 4886. =>
erstellen die folgenden Fragmentgrößen, und zwar je: 220 bp, 154 bp, 298 bp, 453 bp, 517 bp,
1766 bp, 394 bp, 298 bp, 154 bp, 653 bp
Restriktionsort: Spaltungsstellen und entsprechende Fragmentlängen von pBR328:
- Bgl-I-Schnittstellen an: 935, 1169, 2399, 4575, 4809 => erstellen die folgenden Fragmentgrößen, und zwar je: 234 bp, 1230 bp, 2176 bp, 234 bp, 1033 bp.
- Hinf-I-Schnittstellen an: 632, 852, 1006, 1304, 1757, 2274, 4040, 4434, 4732, 4886. =>
erstellen die folgenden Fragmentgrößen, und zwar je: 220 bp, 154 bp, 298 bp, 453 bp, 517 bp,
1766 bp, 394 bp, 298 bp, 154 bp, 653 bp
Anwendung
DNA-Molekulargewichtsmarker VI wird zur Größenbestimmung von DNA in Agarosegelen verwendet. Er vereinfacht die genaue Bestimmung des Molekulargewichts von doppelsträngigen DNA-Fragmenten, die erzeugt werden durch:
- Restriktionsverdau
- PCR
- RT-PCR
Sequenz
Eine Computeranalyse der pBR328-Sequenz hat nachgewiesen, dass das Gemisch 15 DNA-Fragmente mit den folgenden, je einmal vorkommenden Basenpaarlängen (1 Basenpaar = 660 Dalton) enthält: 220, 394, 453, 517, 653, 1033, 1230, 1766, 2176 und die Fragmente 154, 234 und 298, die als Ergebnis des Verdaus von pBR328 sowohl mit Bgl I als auch mit Hinf I zweimal vorkommen.
Hinweis: Fragmentlängen werden mithilfe einer Computeranalyse der DNA-Sequenz abgeleitet. Je nach Größenbereich des Markers sind die kleinsten Fragmente nur auf überladenen Gelen sichtbar.
Hinweis: Fragmentlängen werden mithilfe einer Computeranalyse der DNA-Sequenz abgeleitet. Je nach Größenbereich des Markers sind die kleinsten Fragmente nur auf überladenen Gelen sichtbar.
Einheitendefinition
50 μg = 1 Einheit A260
Physikalische Form
Gebrauchsfertige Lösung, 250μg/mL, in TE-Puffer (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0).
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Nach dem Auftauen sollte die Lagertemperatur zwischen 2 und 8 °C betragen.
Nach dem Auftauen sollte die Lagertemperatur zwischen 2 und 8 °C betragen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 30(6), 655-660 (2001-12-01)
A polymerase chain reaction combined with restriction enzyme analysis was developed for detection and differentiation of all 12 fowl adenovirus (FAdV) serotypes representing the five fowl adenovirus (A to E) species. For primer design, the published sequences of the hexon
Qualitative PCR?ELISA protocol for the detection and
typing of viral genomes
typing of viral genomes
Nature Protocols (2007)
Applied and environmental microbiology, 67(2), 977-978 (2001-02-07)
A PCR-based method for the detection of Salmonella spp. in food was developed. The method, set up on typical salami from the Italian region of Marche, is sensitive and specific and shows excellent correlation with the conventional method of reference