Merck
RIE156324819
Rieke Metals, Inc.
4-chloro-3-fluoro-3'-pyrrolidinomethyl benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.79
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)[3-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H17ClFNO/c19-16-7-6-15(11-17(16)20)18(22)14-5-3-4-13(10-14)12-21-8-1-2-9-21/h3-7,10-11H,1-2,8-9,12H2
InChIKey
TXNIYDOBXHVIFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0300-33
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)