Wichtige Dokumente
YY1601200
Millipore
PL-1 Cartridge Housing Code 0 10 in.
Small-volume applications
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materialien
EPR seal
glass filled polypropylene
Parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Höhe
38.6 cm (15.2 in.)
Breite Einlass bis Auslass
14 cm (5.5 in.)
Gewicht
2 kg (4.4 lb)
Fitting
base-dome connection O-ring (2-238)
1/4 in. female NPT drain/vent connection
1/4 in. female NPT gauge port connection
3/4 in. female NPT inlet/outlet connection
Kartuschencode
Code 0 (2-222; O-rings)
Kompatibilität
for use with One 10-inch Code 0 Cartridge Filter
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: T-line
Minimum Clearance for Fully Equipped Product: 17.8 cm (7 in.)
Anwendung
Kleintechnische Anwendungen
Sonstige Hinweise
Type of mounting used for filter housing: Kann an der Wandhalterung montiert oder in bestehende starre Rohrleitungen integriert werden