Wichtige Dokumente
XX801GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
silicone
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Länge
7.6 m (25 ft)
Durchmesser
2.5 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
The Mini holder and Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
Autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany