Wichtige Dokumente
XX6320115
Millipore
Power Supply, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
UNSPSC-Code:
41104424
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
115 V, 60 Hz
Anwendung(en)
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
115 V rechargeable nickel-cadmium battery
Anwendung
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms