XX42P0L62
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Höhe
25.4 cm (10 in.)
Länge
22.2 cm (8.75 in.)
Breite
38 cm
Gewicht
24 kg
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany