Merck
XX42P0K80
Millipore
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316 stainless steel assembly
Qualitätsniveau
Verpackung
1 ea of
Parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
L × H × B
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
Gewicht
24 kg (52 lb)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany