Wichtige Dokumente
XX30025RK
Millipore
Ersatzteilset für Mikrospritze 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
25 mm Syringe Parts, Microsyringe Replacement Kit, Parts Kit for Microsyringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Kompatibilität
for use with Microsyringe 25
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Machen Sie Ihren eigenen Spritzenvorsatzfilter! Mit den Mikrospritzen- und Swinny-Filterhaltern haben Sie die Flexibilität, den Membrantyp und Durchmesser auszuwählen, der sich am besten für die jeweilige Anwendung eignet. Für die Sterilfiltration sollten Sie Ihre Filterhalter mit eingesetzter Membran autoklavieren. Reinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze ausgegeben werden, oder installieren Sie den Filterhalter „in-line“ zum Filtern größerer Flüssigkeitsmengen
Eigenschaften und Vorteile
• In zwei Größen für unterschiedliche Prozessvolumina erhältlich
•Die beständige Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine lange Nutzungsdauer, während gleichzeitig die mit Einweg-Spritzenfiltern verbundene Abfallmenge reduziert wird
•Mit eingesetztem Filter autoklavierbar für die Sterilfiltration
Anwendungen:
Reinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten
XX3001200 Swinny Filterhalter, 13 mm, Edelstahl
XX3002500 Mikrospritzen-Filterhalter, 25 mm, Luer-Lock, Edelstahl
XX3002514 Mikrospritzen-Filterhalter, 25 mm, NPTF, Edelstahl
Ersatzteile
XX30012RK Ersatzteile-Kit für Swinny 13 mm
XX30025RK Ersatzteile-Kit für Mikrospritzen-Filterhalter 25 mm
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Komponenten
enthält (2) PTFE-O-Ringe, (2) Stützsiebdichtungen, (2) Edelstahl-Stützsiebe, (1) Schraubenschlüssel