Merck
VVLP06225
Millipore
DURAPORE 0,1 µm WH PL 63,5 mm 25/PACKUNG
Durapore®, filter diam. 63.5 mm, hydrophilic
Synonym(e):
DURAPORE .1UM WH PL 63.5MM 25/PK
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
plain filter
Qualitätsniveau
Qualität
(MQ400)
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.33 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
63.5 mm
Membrandicke
125 mm
Dicke
80 μm
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm
70 %
Anwendung
Mycoplasma reduction in biological solutions
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 µm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 µm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung und Analyse einzufangen und ihr Wachstum zu fördern.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany