Merck
TCTP02500
Millipore
Isopore Membranfilter
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 10,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
140 °C max. temp.
69 L/min-cm2-psi air flow rate
~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
16 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
10.0 μm pore size
5-20 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: TCTP
Filtertyp: Siebfilter
Anwendung
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.