Dokumente
SYMBDTF02
Millipore
Steritest®-Symbio-Ablaufwanne, vollständig
For 2 canisters, FLEX pump, High Integration
Synonym(e):
Auslass
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
NACRES:
NB.79
Materialien
316L stainless steel container (Drain Tray)
EPDM rubber seal
Agentur
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Steritest®
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio Pump
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die vollständige Steritest®-Symbio-Ablaufwanne umfasst einen Kanisterhalter aus Edelstahl, einen Flüssigkeitssammler aus Kunststoff und eine Dichtung. Diese Wanne ist für 2 Kanister und die Verwendung der FLEX-Pumpen mit hoher Integration konzipiert. Die vielseitige Steritest®-Symbio-FLEX-Pumpe kann entweder an einem Isolator oder an einer Laminar-Flow-Werkbank montiert werden.
Anwendung
Zubehör für reibungslose Abläufe und höhere Sicherheit bei der Sterilitätsprüfung.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany