Wichtige Dokumente
ST1698
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6)
liquid, clone 2D6, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-PD2 and LIM Domain7
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D6, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDLIM7(9260)
Allgemeine Beschreibung
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein.
Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein in HeLa cells.
This Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of PDLIM7.
Immunogen
Full-length, recombinant, human PDLIM7 (aa 1-458), expressed as a GST fusion protein
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Sonstige Hinweise
Herrick, S., et al. 2009. Mol. Cell Neurosci.43, 188.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable