Wichtige Dokumente
ST1578
Sigma-Aldrich
Anti-IMPDH2 Mouse mAb (1E12-B6)
liquid, clone 1E12-B6, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Inosine Monophosphate Dehydrogenase 2
Größe auswählen
100 μG
CHF 475.00
CHF 475.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 475.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 475.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E12-B6, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IMPDH2(3615)
Allgemeine Beschreibung
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the IMPDH2 protein.
Recognizes the IMPDH2 protein.
This Anti-IMPDH2 Mouse mAb (1E12-B6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of IMPDH2.
Immunogen
Full-length, recombinant human IMPDH2 (aa 1-515), expressed as a GST fusion protein
Anwendung
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Physikalische Form
In PBS, pH 7.2.
Rekonstituierung
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Sonstige Hinweise
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable