ST1042
Anti-PKD2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Protein Kinase D2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKD2(5311)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:500-1:5000)
Immunoprecipitation (1-4 g/mg lysate)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HEK 293 cells
Sonstige Hinweise
Sturany, S., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 29431.
Sturany, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 3310.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable