Fortfahren mit
SSWP02500
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 3 µm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 3,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3.0 μm pore size, 83 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore™
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Biologisch inerte Mischungen aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore-Membranfilter zu den mit am häufigsten verwendeten Membranen für Anwendungen in Analytik und Forschung gemacht.
MF-Millipore-Filter ohne das Tensid Triton enthalten minimale Mengen an Netzmitteln und haben weniger wasserlösliche Inhaltsstoffe als MF-Millipore-Standardfilter.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und Umweltüberwachungsanwendungen
- In verschiedenen Porengrößen in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden
Filtercode: SSWP
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
  • QK von Flüssigkeitsbehältern
  • Flüssigkeitsüberwachung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Partikelsammlung
  • Partikelanalyse
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SSWP14250SSWP01300SSWP04700
description
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 30 L/min-cm2 air flow rate
parameter
320 mL/min-cm2 water flow rate, 30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 320 mL/min-cm2 water flow rate
diam.
25 mm
diam.
142 mm
diam.
13 mm
diam.
47 mm
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
pore size
83 % porosity, 3.0 μm pore size
pore size
83 % porosity, 3.0 μm pore size
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
material
white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Are these filters autoclavable?
    1 answer
    1. Yes, all MCE filters are autoclavable.