Merck
SSCMHB2A24
Millipore
Lynx® S2S
1/2" Lynx® S2S Connector, Male Couplings, 1/2" hose barb inlet, 24 pack
Synonym(e):
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
eCl@ss:
32010310
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Lynx®
Parameter
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
L × B
12.2 cm (4.7 in.) × 5 cm (2 in.)
Länge
12.2 cm (4.7 in.)
Breite
5 cm (2 in.)
Fitting
1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
Allgemeine Beschreibung
Der einzigartig gestaltete Lynx S2S Anschluss ist ein gammastrahlen- und autoklavenkompatibles einmal zu betätigendes Einweggerät zum Verbinden sterilisierter Flüssigkeitspfade in biopharmazeutischen Prozessen.
Der SSCMHB2A24 Lynx S2S enthält die männlichen Kupplungen. Beim Zusammenbau mit der weiblichen Kupplung wird der sterile Flüssigkeitspfad freigegeben. Nach dem Zusammenbau können die beiden Komponenten nicht mehr demontiert werden, wodurch das Risiko einer Beeinträchtigung der Sterilität verringert wird.
Diese Lynx S2S Einheit hat einen Durchmesser von 1/2 Zoll und einen Einlass-/Auslassanschluss mit Schlauchtülle.
Sichere Einweganschlüsse
Der Lynx S2S Anschluss ist ein Einweganschluss, der für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist und nur einmal betätigt wird. Es gibt keine Teile, die an Ort und Stelle gereinigt werden müssen, und das Kontaminationsrisiko wird reduziert.
Sterilitätssicherung während der Betätigung
Der Lynx S2S Anschluss wird bei der Herstellung zu 100 % auf Luftintegrität getestet.
Anwendung
Der Lynx S2S Anschluss eignet sich ideal für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich sterilem Flüssigkeitstransfer und mikrobiologischen Probenahmen, und ist die optimale Lösung für sichere Verbindungen zwischen zwei sterilisierten Einweg-Baugruppen.Steriler FlüssigkeitstransferDer Lynx S2S Anschluss kann in Baugruppen integriert werden, die Einwegkapseln, Schläuche und flexible Behälter umfassen. Diese durch Gammabestrahlung oder Autoklavierung vorsterilisierten und gebrauchsfertigen Baugruppen eignen sich ideal für eine Vielzahl von Flüssigkeitstransferanwendungen und können problemlos sowohl in die Massenproduktion als auch in die Endabfüllung integriert werden, um den sicheren Transfer Ihres wertvollen Produkts zu gewährleisten. Das Beste daran ist, dass die gesamte Baugruppe ein Einwegprodukt ist.Mikrobiologische ProbenahmeErsetzen Sie Ihre derzeitigen Probenahmeverfahren mit Gummiseptum oder Ventil und Flasche durch ein vorsterilisiertes Einweg-Probenahmesystem. Eine Reihe von flexiblen Probenahmebehältern kann über einen Lynx S2S Anschluss miteinander verbunden werden, und die gesamte Baugruppe kann durch Gammabestrahlung sterilisiert werden. Durch diese sterile Verbindung zur Entnahmestelle wird das Risiko falsch positiver Ergebnisse minimiert. So erfordert beispielsweise die Probenahme in Bioreaktoren an mehreren Standorten große Investitionen in die Ausrüstung, ist arbeitsintensiv und birgt das Risiko einer Kontamination. Durch die Verwendung des Lynx S2S Anschlusses für die Probenahme in Bioreaktoren an mehreren Standorten ist der Prozess nun gesichert, aseptische Verbindungen entfallen, und die Kosten für Investitionsgüter und Gemeinkosten werden erheblich reduziert.
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammakompatibel bis zu 45 kGy; einmalig 30 Minuten bei 130 °C autoklavieren. Dampf nicht an Ort und Stelle anwenden.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.