SN12A47FF3
Optiscale® Kapselfilter Polygard® CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 1.2 μm
Synonym(e):
Optiscale Capsule Polygard -CN 1.2 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Materialien
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
17.7 cm2
Durchm. Einlassanschluss
3/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
3/4 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Polygard®-CN
Porengröße
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Bakteriell
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Proteinreinigung
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanleitungen für den OptiScale® 47 Kapselfilter mit Polygard® in der Gebrauchsanweisung zum CN-Medium
- Lagerung: In der Originalverpackung bei Raumtemperatur aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar