Merck
SMP8A25NB6
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.8 µm, OptiScale® Capsule
filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 1.2/0.8 μm
Synonym(e):
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.8 μm NB
Größe auswählen
6 PKG
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +41 43 54 79 001oder
.
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 PKG
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +41 43 54 79 001oder
.
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 25
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
60 psi max. inlet pressure (4.1 bar)
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
3.9 cm (1.52 in.)
Breite
1.21 in.
Durchmesser
3.1 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
3.5 cm2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Kartuschencode
not applicable
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Bakteriell
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Proteinreinigung
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanweisungen im OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Lagerung: Lesen Sie bitte das OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Angaben zur Herstellung
Die Vorrichtungen wurden geprüft und erfüllen die Anforderungen von USP <78> für großvolumige Parenteralia.
Sterilisationsmethode
Die Kapselintegrität blieb nach 1 Autoklavenzyklus von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Dieses Produkt wurde auf Partikel in injizierbaren Medikamenten gemäß USP geprüft und entspricht.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Verwandter Inhalt
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.