Wichtige Dokumente
SLLHR04
Millipore
Millex hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LH-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Größe auswählen
1000 EA
CHF 2’100.00
CHF 2’100.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
CHF 2’100.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
CHF 2’100.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
19.7 mm
Durchmesser
4 mm
Filtrationsfläche
0.1 cm2
Volumen
1 mL
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit hydrophilem PTFE eignen sich ideal zur Filtration von proteinhaltigen Lösungen sowie für wässrige oder organische Lösungen.
  • Der niedrige Gehalt an extrahierbaren Substanzen ermöglicht die Verwendung des Filters für sensitive Analysen wie UHPLC und LC-MS.
Anwendung
Millex-Spritzenvorsatzfilter können in Folgendem verwendet werden:
  • Probenfiltration vor UHPLC, HPLC und Massenspektrometrie
  • Lösungsmittelfiltration
  • Klärung von wässrigen und organischen Lösungen
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.