Wichtige Dokumente
SF02F2001
Millipore
SUS Filter Powder Sintering
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonym(e):
SUS Filter Powder Sintering 2 μm Code F 20 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE seal
stainless steel
Hersteller/Markenname
SUS Filter
Verfügbarkeit
available only in Japan
Parameter
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Porengröße
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable