Merck
SCR060
Sigma-Aldrich
Charakterisierungskit für neuronale Stammzellen des Menschen
The Human Neural Stem Cell Characterization Kit contains three molecular markers, Nestin, Sox 2 & Musashi that are frequently used to identify neural stem/progenitor cells.
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Das Charakterisierungskit für neuronale Stammzellen des Menschen (Art.-Nr. SCR060) enthält drei molekulare Marker – Nestin (Lendahl, et al., 1990) und Sox 2 (Graham, et al., 2003) und Musashi (Sakakibara, et al., 1996) – die häufig zur Identifizierung von neuronalen Stamm-/Vorläuferzellen eingesetzt werden sowie differenziertere Zelllinienmarker wie bIII-Tubulin für Neuronen, GFAP für Astrozyten und O1 für Oligodendrozyten. Immunglobuline von Maus und Kaninchen zur Beurteilung der Hintergrundfärbung sind ebenfalls enthalten. Alle im Kit bereitgestellten Antikörper wurden für die Verwendung in der Immunzytochemie an neuronalen Stammzellen des Menschen getestet und optimiert. Wir empfehlen, das Charakterisierungskit für neuronale Stammzellen in Kombination mit Differenzierungsassays zu verwenden, mit denen die Multipotenzialität der anfänglichen Zellpopulation nachgewiesen werden kann.
Anwendung
Das Charakterisierungskit für neuronale Stammzellen des Menschen enthält drei molekulare Marker – Nestin, Sox 2 und Musashi – die häufig zur Identifizierung von neuronalen Stamm-/Vorläuferzellen eingesetzt werden.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Komponenten
Anti-Nestin der Maus, 50 μg
Anti-Sox-2 vom Kaninchen, 20 μg
Anti-Musashi vom Kaninchen, 50 μg
Anti-bIII-Tubulin der Maus, 50 μl
Anti-GFAP vom Kaninchen, 50 μl
Anti-Oligodendrozyten-Marker O1 der Maus, 20 μg
Maus-IgM, 50 μg
Maus-IgG, 100 μg
Kaninchen-IgG, 100 μg
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Lagerung unter den empfohlenen Lagerbedingungen (siehe Kitbestandteile) sind die Komponenten bis zum Verfalldatum stabil. Keinen überhöhten Temperaturen aussetzen. Alle nach dem Verfallsdatum verbleibenden Reagensreste sind zu entsorgen.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jin-Seon Song et al.
Differentiation; research in biological diversity, 77(1), 29-37 (2009-03-14)
Regenerating human tooth ex vivo and biological repair of dental caries are hampered by non-viable odontogenic stem cells that can regenerate different tooth components. Odontoma is a developmental dental anomaly that may contain putative post-natal stem cells with the ability
S Sakakibara et al.
Developmental biology, 176(2), 230-242 (1996-06-15)
There is increasing interest in the role of RNA-binding proteins during neural development. Drosophila Musashi is one of the neural RNA-binding proteins essential for neural development and required for asymmetric cell divisions in the Drosophila adult sensory organ development. Here
U Lendahl et al.
Cell, 60(4), 585-595 (1990-02-23)
Multipotential CNS stem cells receive and implement instructions governing differentiation to diverse neuronal and glial fates. Exploration of the mechanisms generating the many cell types of the brain depends crucially on markers identifying the stem cell state. We describe a
Sakthidasan Jayaprakash et al.
Molecular and cellular biochemistry, 461(1-2), 171-182 (2019-08-21)
The BAF complex (SWI/SNF) is an ATP-dependent chromatin remodeler that adapts the structural organization of the chromatin. Despite a growing understanding of the composition of BAF in different cell types, the interaction network within the BAF complex is poorly understood.
Hava Karsenty Avraham et al.
British journal of pharmacology, 171(2), 468-479 (2013-10-24)
HIV-1 glycoprotein Gp120 induces apoptosis in rodent and human neurons in vitro and in vivo. HIV-1/Gp120 is involved in the pathogenesis of HIV-associated dementia (HAD) and inhibits proliferation of adult neural progenitor cells (NPCs) in glial fibrillary acidic protein (GFAP)/Gp120 transgenic