SCC293
U2OS EGFP-H2B Human Osteosarcoma Cell Line
Human
Synonym(e):
U2OS EGFP-H2B Human Osteosarcoma Cell Line
Größe auswählen
CHF 1’700.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’700.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
U2OS EGFP-H2B Human Osteosarcoma Cell Line,
Biologische Quelle
human
Verpackung
pkg of >1X10⁶ vials
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Wachstumsmodus
N/A
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
≤ − 140°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable