Unfortunately, the original publication does not specify the sex of the mouse from which the microglia were derived. This information is not available.
SCC134
IMG-Mikroglia-Zelllinie der Maus
Mouse
Synonym(e):
Immortalized microglial cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
IMG-Mikroglia-Zelllinie der Maus, IMG microglial cells recapitulate key features of microglial cell activation and may be used to study neuroinflammatory responses underlying Alzheimer′s disease.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell based assay: suitable
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Referenz:
1. McCarthy RC, Lu DY, Alkhateeb A, Gardeck AM, Lee CH und Wessling-Resnick M (2016). Characterization of a novel adult murine immortalized microglial cell line and its activation by amyloid-beta. J. Neuroinflammation 13: 21
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Immunantwort
Entzündung und Immunologie
Neurowissenschaften
Neurodegenerative Erkrankungen
Neuroinflammation und Schmerzen
Qualität
• Die Zellen wurden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Die Zellen stammen nachweislich von der Maus und wurden mit dem Contamination Clear-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Kontamination mit Zellen anderer Spezies – Ratte, chinesischer Hamster, syrischer Goldhamster, Mensch und nichtmenschliche Primaten (NHP) – getestet.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
-
Are these microglia from male or female mice?
1 answer-
Helpful?
-
-
What kind of media would be best to use for this cell line?
1 answer-
The recommended medium for this cell line is as follows:
High Glucose DMEM (Cat. No. D6546)
10 % FBS (Cat. No. ES-009-B)
1X L-Glutamine (Cat. No. TMS-002-C)
1X Penicillin-Streptomycin Solution (Cat. No. TMSAB2-C) (optional)Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/145/570/20267563.pdfHelpful?