Wichtige Dokumente
SAE178-100UG
Sigma-Aldrich
Monomeres SAvPhire-Streptavidin iFluor 647
Größe auswählen
100 μG
CHF 469.00
CHF 469.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 469.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
CHF 469.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Klon
monoclonal
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
all
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Allgemeine Beschreibung
Nach der Rekonstitution in 100 ml destilliertem Wasser beträgt die Konzentration 1,0 mg/ml. Bitte beziehen Sie sich für empfohlene Ausgangsverdünnungen und/oder Titer je Anwendung und Probentyp auf die Anleitung.
Spezifität
Monomeres SAvPhire-Streptavidin (in E. coli exprimiert und mit iFluor 647 konjugiert) eignet sich für die Immundetektion biotinylierter Proteine.
Anwendung
Epitop: Unbekannt
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie in A431-Zellen.
Mittels einer Immunfluoreszenz-Analyse von A431-Zellen unter Verwendung einer 1:1-Mischung aus biotinyliertem Anti-EGFR (Verdünnung: 1:1000) und monomerem SAvPhire-Streptavidin iFluor 647 wurde der EGFR nachgewiesen.
Physikalische Eigenschaften
15,5 kDa für monomeres SAvPhire-Streptavidin (mit einem N-terminalen His-Tag und einem C-terminalen FLAG-Tag).
Physikalische Form
Monomeres SAvPhire-Streptavidin (Alpha Fluor 647), aus PBS lyophilisiert, mit D-Mannitol und Saccharose ohne Azid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2 °C bis +8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Prognostizierte Reaktion mit allen Spezies.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable