Merck
PXGVPPC50
Millipore
Pellicon® XL-Kassette mit Durapore® Membran
filtration area 50 cm2, pore size 0.22 μm
Synonym(e):
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.22 μm 50cm2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 3.2 mL
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Länge
18.8 cm (7.4 in.)
Breite
3 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
50 cm2
Nennfläche der Membran
50 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤7.5 mg/device
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH-Wert
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: GVPP
Filtertyp: Mikrofiltration
Konfiguration: Kassette
Leistungsmerkmale und Vorteile
Filter vom Typ C (grober Filter)
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable