PR0001400
Plexiglas® Rings without hole
Empfohlene Produkte
Materialien
Plexiglas®
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Millicell®
Durchmesser
1.4 cm
Porengröße
80.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Anwendung
Research Category
Zellkultur
Zellkultur
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Plexiglas is a registered trademark of Arkema