Wichtige Dokumente
PLCCC05205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Filter code PLCC
for separation
Methode(n)
ultrafiltration: suitable
Filtrationsfläche
20 cm2
Membrangröße
20 cm × 20 cm
Matrix
Ultracel®
Porengröße
5 kDa filter
Rechtliche Hinweise
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable