Merck
PHCC20060
Scepter 2.0 Automatischer Zellzähler im Pipettenformat
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter Cell Counter Sensors
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6-36 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
shipped in
ambient
General description
Der Scepter Zellzähler bietet eine schnelle Methode für die Zellzählung in einem gebrauchsfreundlichen Pipettenformat. Der Zellzähler führt den Anwender mithilfe der Anweisungen auf dem Display durch die Probenahme. In weniger als 40 Sekunden werden Daten zu Zellkonzentration, durchschnittlichem Zelldurchmesser, durchschnittlichem Zellvolumen sowie ein Histogramm mit Populationsdaten zur jeweiligen Kultur angezeigt. Auf dem Gerät können bis zu 72 Messungen gespeichert werden, die zur weiteren Datenbearbeitung in eine Excel-Tabelle exportiert werden können.
GRATISPACKUNG MIT 60μM Sensor-Spitzen im Lieferumfang enthalten.
Der automatische Zellzähler Scepter 2.0 im Pipettenformat bietet eine schnelle und praktische Methode für die Zählung von Zellen und Partikeln und ist sowohl mit der 40-μm- als auch mit der 60-μm-Sensor-Spitze kompatibel. Das System funktioniert nach dem Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten Pipettenformat und beschleunigt die Zellzählung von den herkömmlichen 10 Minuten auf weniger als 30 Sekunden. Der Anwender setzt eine Verdünnung der Zellkultur an und aspiriert eine Probe dieser Verdünnung in die Sensor-Spitze des Scepter Zellzählers.
Auf dem Display des Scepter Zellzählers werden folgende Parameter angezeigt:
Zellkonzentration
Durchschnittliche Zellgröße
Durchschnittliches Zellvolumen
Histogramm der Größen- oder Volumenverteilung
Dieses System ist zur Verwendung in der Forschung vorgesehen und wurde mit den derzeit gebräuchlichen Zelltypen getestet.
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Schnelle Zellzählungen in einem gebrauchsfreundlichen Pipettenformat, einschl. einer Packung mit 60 μm Scepter Zellzählersensoren
Other Notes
1 Scepter Zellzähler
1 Test-Bead-Fläschchen
1 USB-Kabel
1 Software zum Herunterladen
2 O-Ringe
50 Sensoren (60µM)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhiyin Xun et al.
Mechanisms of ageing and development, 133(4), 176-185 (2012-02-18)
Retinoic acid (RA) is used in differentiation therapy to treat a variety of cancers including neuroblastoma. The contributing factors for its therapeutic efficacy are poorly understood. However, mitochondria (MT) have been implicated as key effectors in RA-mediated differentiation process. Here
Reduction of infarct size by intravenous injection of uncultured adipose derived stromal cells in a rat model is dependent on the time point of application.
van Dijk, A, et al.
Stem Cell Research, 7, 219-229 (2011)
N H Foley et al.
Cell death and differentiation, 18(7), 1089-1098 (2011-01-08)
MicroRNAs function as negative regulators of posttranscriptional gene expression, having major roles in cellular differentiation. Several neuroblastoma cell lines can be induced to undergo differentiation by all-trans-retinoic acid (ATRA) and are used for modeling signaling pathways involved in this process.
Erin N Potts-Kant et al.
Free radical biology & medicine, 52(3), 705-715 (2011-12-27)
This article has been retracted: please see Elsevier Policy on Article Withdrawal (https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/article-withdrawal). This article has been retracted at the request of the Authors. Since learning of potential discrepancies between the raw data from the animal pulmonary physiology
Wendy A Szymczak et al.
The American journal of pathology, 180(4), 1547-1559 (2012-02-22)
The cytokines IL-23 and IL-17 have been implicated in resistance to cryptococcal disease, but it is not clear whether IL-23-mediated production of IL-17 promotes fungal containment following pulmonary challenge with Cryptococcus neoformans. We used mice lacking IL-23 (IL-23p19(-/-)) or IL-17RA
Artikel
Saggi basati su cellule per la proliferazione cellulare (BrdU, MTT, WST1), la vitalità cellulare e gli esperimenti di citotossicità per applicazioni nella ricerca sul cancro, sulle neuroscienze e sulle cellule staminali.
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Alle anzeigen
Protokolle
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.