Merck
PCYTMG-40K-PX23
Millipore
MILLIPLEX®-Nichtmenschliche-Primaten-Zytokin-Panel mit magnetischen Beads, 23-fach konzentriert, vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology in non-human primate serum, plasma and cell culture samples.
Synonym(e):
Luminex® non-human primate cytokine immunoassay, Millipore non-human primate cytokine panel, Monkey cytokine multiplex kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
nonhuman primates
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-101%
linearity: 110.3%
(1:06)
linearity: 121.6%
(1:12)
linearity: 126.2%
(1:24)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-10, IL-18)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(IL-4)
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Das Immunsystem ist ein organisiertes komplexes Netzwerk aus biologischen Strukturen und Prozessen, das vor Erkrankungen schützt. Beispielsweise vermitteln Zytokine und Chemokine die Wechselwirkungen zwischen Zellen direkt und regulieren die Zielimmunantwort der Zellen. Diese Antworten resultieren in Entzündungen, wenn das Immunsystem versucht, fremde Antigene auszulöschen und den Heilungsprozess zu starten. Folglich spielt der Entzündungsprozess eine schützende Schlüsselrolle bei der Immunität. Daneben ist die Zytokin- und Chemokinforschung wesentlich für das Verständnis des Immunsystems und seiner facettenreichen Reaktion auf die meisten Antigene sowie Krankheitszustände wie Autoimmunerkrankungen, allergische Reaktionen, Sepsis und Krebs.
Das MILLIPLEX®-Non-Human-Primate-Zytokin-Panel wird für die gleichzeitige Quantifizierung von einem oder allen der Folgenden im Gewebe-/Zelllysat und Kulturüberstand verwendet.
Proben und Serum oder Plasmaproben: G-CSF, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL8, IL-10, IL-12/23(p40), IL-13, IL-15, IL-17A, MCP-1, MIP-1β, MIP-1α, sD40L, TGF-α, TNF-α, VEGF und IL-18.
Die Luminex® xMAP® Plattform verwendet ein Immunoassay-Format mit magnetischen Beads für ideale Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, um mehrere Analyten gleichzeitig zu quantifizieren, was die Produktivität erheblich erhöht und gleichzeitig wertvolles Probenvolumen spart.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Kreuzreaktivität
Die Antikörperpaare im Panel sind nur für den gewünschten Analyten spezifisch und zeigen keine oder nur eine vernachlässigbare Kreuzreaktivität mit anderen Analyten im Panel.
Anwendung
  • Analyten: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1Ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, sCD40L, TGF-α, TNF-α, VEGF-A
  • Empfohlener Probentyp: Serum, Plasma und Zellkulturüberstände
  • Empfohlene Probenverdünnung: Unverdünnt
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht oder ein Tag. Für optimale Ergebnisse wird die Inkubation über Nacht empfohlen.
  • Forschungskategorie: Entzündung und Immunologie
Verpackung
Praktische vorgemischte Beads.
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Sonstige Hinweise
Sensitivität: Die Sensitivitäten der einzelnen Zytokine/Chemokine sind dem Kit-Protokoll zu entnehmen.
Standardkurvenbereich: Die genaue Konzentration (sCD40L, TNFα) ist dem QK-Analyse-Arbeitsblatt zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1ra, IL-1ß, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17, MCP-1, MIP-1α, MIP-1ß, TGF-α, VEGF
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Norma Olivares-Zavaleta et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(10), 4648-4654 (2014-04-09)
Trachoma, caused by the obligate intracellular organism Chlamydia trachomatis, is the world's leading cause of preventable blindness for which a vaccine is needed. We have previously shown that a plasmid-deficient live-attenuated trachoma vaccine delivered ocularly to macaques elicited either solid
Wuze Ren et al.
AIDS (London, England), 29(10), F1-F8 (2015-06-04)
Gender differences in immune response and the rate of disease progression in HIV-infected individuals have been reported but the underlying mechanism remains unclear, in part because of the lack of relevant animal models. Here, we report a novel nonhuman primate
Makoto Saito et al.
Nature communications, 12(1), 2654-2654 (2021-05-13)
Most anti-influenza drugs currently used, such as oseltamivir and zanamivir, inhibit the enzymatic activity of neuraminidase. However, neuraminidase inhibitor-resistant viruses have already been identified from various influenza virus isolates. Here, we report the development of a class of macrocyclic peptides
Kristen M Merino et al.
Frontiers in pediatrics, 8, 388-388 (2020-08-09)
Background: Clinical measurements commonly used to evaluate overall health of laboratory animals including complete blood count, serum chemistry, weight, and immunophenotyping, differ with respect to age, development, and environment. This report provides comprehensive clinical and immunological reference ranges for pediatric
Laura Hocum Stone et al.
Scientific reports, 11(1), 2340-2340 (2021-01-29)
Cytokine profiling is a valuable tool for monitoring immune responses associated with disease and treatment. This study assessed the impact of sex and sedation on serum cytokines in healthy nonhuman primates (NHPs). Twenty-three cytokines were measured from serum using a
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. s it possible to use non-human primate samples in the Milliplex Human Amyloid Beta Tau panel?
    1 answer
    1. The Milliplex Human Amyloid Beta Tau panel was tested with non-human primate serum samples, showing varying results for amyloid beta 40, amyloid beta 42, total tau, and phosphorylated tau (p tau). While the panel is designed for use with cerebrospinal fluid (CSF) samples, its effectiveness with non-human primate serum samples may be limited due to potential differences in marker levels between CSF and serum.
      Helpful?
  2. Are the standards and antibodies used in the Milliplex Non-Human Primate Cytokine Panel 1 sourced from humans or monkeys?
    1 answer
    1. The antibodies and standards are sourced from a combination of monkey and human sources.