PC05L
Anti-c-Fos (Ab-2) (4-17) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOS(2353)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg per reaction)
Paraffin Sections (5-10 µg/ml, heat or pepsin pre-treatment required)
Gel Shift (see comments and application references)
Free-floating Sections (not recommended)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Hep G2 or NIH 3T3 cells
Sonstige Hinweise
Rouscher III, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Verma, I.M. and Graham, W.R. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M. and Sassone-Corsi, P. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Biochim. Biophys. Acta823, 207.
Verma, I. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M. and Ziff, E. 1984. Nature (London), 311, 433
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable