P2PLACC01
Pellicon® 2 Mini-Ultrafiltrationsmodul
filtration area 0.1 m2, NMWCO 1 kDa
Synonym(e):
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLAC C 0.1 m2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
1.5 cm (0.6 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
Filtrationsfläche
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
1 kDa NMWCO
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 2