Merck
P2C030V20
Millipore
Pellicon® 2 Kassetten-Ultrafiltrationsmodul
NMWCO 30 kDa
Synonym(e):
Pellicon 2 47 Membrane 2.0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Nennfläche der Membran
2 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
30 kDa NMWCO
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Maxi Cassette
Leistungsmerkmale und Vorteile
Type V screen (open channel)
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Hinweis zur Analyse
Gravimetric Extractables: after a water flush
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2