OP97
Anti-mTOR/FRAP (Ab-2) Mouse mAb (22C2)
liquid, clone 22C2, Calbiochem®
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
22C2, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MTOR(2475)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1.7 g/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-10 g/ml, see application references)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Jurkat or HeLa cells
Sonstige Hinweise
Sekulic A et al. 2000. Cancer Res.60, 3504.
Hosoi, H. 1999. Cancer Res.59, 886.
Alarcon, C.M., et al. 1996. Genes Dev.10, 279.
Freeman, K., and Livi, G.P. 1996. Gene172, 143.
Hosoi, H., et al. 1996. AACR 87th Ann. Mtg. Abstract 3445.
Cardenas, M.E., and Heitman, J. 1995. EMBO J.14, 5892.
Lorenz, M.C., and Heitman, J. 1995. J. Biol. Chem.270, 27531.
Sabatini, D.M., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20875.
Zheng, X.F., et al. 1995. Cell82, 121.
Brown, E.J., et al. 1994. Nature369, 756.
Sabatini, D.M., et al. 1994. Cell78, 35.
Stan, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32027.
Kunz, J., et al. 1993. Cell73, 585.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.