OP07
Anti-v-Src (Ab-1) Mouse mAb (327)
liquid, clone 327, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
327, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation (1 µg antibody or use Cat. No. OP07A; see application references)
Frozen Sections (not recommended)
Immunofluorescence (not recommended)
Paraffin Sections (not recommended)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
NIH/3T3 cells
Sonstige Hinweise
Cartwright, C.A., et al. 1985. Mol. Cell. Biol.5,, 2647.
Courtneidge, S.A. 1985. EMBO J.4, 1471.
Whitman, M., et al. 1985. Nature315, 239
Bolen, J.B., et al. 1984. Cell38, 767.
Hunter, T. and Sefton, B. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci.77, 1311.
Collett, M.S. et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci.76, 3159.
Collett, M.S. and Erikson, R.L. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci.75, 2021.
Collett, M.S., et al. 1978. Cell15, 1363.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable