Wichtige Dokumente
MXPHUBKIT-M
Millipore
Milliflex® PLUS Pump VHP hub Kit
The Milliflex® PLUS Pump VHP hub kit is used for easy fluidic and electrical connection of the Milliflex PLUS Pumps
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliflex®
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
Kompatibilität
for use with MILLIFLEX®
standard for VHP
Versandbedingung
ambient
Komponenten
Includes: 1 electrical hub and 3 cables
1 fluidic hub and 3 tubes
Power supply
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany