MSP010012
Hydrophilic/Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Millipak® Barrier 200 Capsule
Millipak® Barrier 200
Synonym(e):
Durapore Millipak Barrier 200, 0.22 m, Hydrophobic/Hydrophilic, HB/HB
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
Qualitätsniveau
Beschreibung
hydrophobic/hydrophilic
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Barrier 200
Leistungsmerkmale
hydrophilic
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
6.1 in.
Breite
3.0 in.
Filtrationsfläche
1000 cm2
Durchm. Einlassanschluss
9/16 in.
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.