Wichtige Dokumente
MIX0200L103-M
Millipore
Mobius® control box unit, 120 V
Größe auswählen
1 EA
CHF 19’149.00
CHF 19’149.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 19’149.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
CHF 19’149.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Aufnahme AC/DC
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
120 V, 50 - 60 Hz
Qualitätsniveau
400
EQ1
Materialien
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Höhe
45.7 cm (18 in.)
Breite
38 cm (15 in.)
Kabel L
250 cm (98.4 in.)
Tiefe
21.3 cm (8.4 in.)
Gewicht
13.5 kg (29.76 lb)
Fitting
connector (separate types for each country)
Kompatibilität
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Spezifikationen
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany