MF0HC10FS1
Millistak+® Pod-Tiefenfilter
F0HC, filtration area 1.1 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ Pod Depth Filter, F0HC media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Millistak+® Pod-Tiefenfilter, F0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Filtrationsfläche
1.1 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
460-3200 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
21.4-42.7 at 25 °C (product water)
Filterqualität
F0HC
Allgemeine Beschreibung
Diese F0HC-Medienserie bietet optimale Leistungsfähigkeit durch eine Dichtegradientenmatrix, ideal für sekundäre Klärung –nach der Zentrifugation oder für Anwendungen mit vorbehandeltem Zentrat. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
- Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
- Millistak+ HC Dual-Action Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
- Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
- Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
- Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
- Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
- Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen