Merck
MDRPN0410
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, PTFE membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonym(e):
96-Well PTFE Plate, PTFE 96-Well Plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
Qualitätsniveau
Beschreibung
Clear, Non-Sterile, 0.45 µm pore size, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 10 plates, volume 1.9mL
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
lid: no
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
1.9 mL sample volume (per well)
Höhe
40.7 mm
Länge
128 mm
Breite
85.5 mm
Filtrationsfläche
0.28 cm2
Plattengröße
96 wells
Maximales Well-Volumen
1.9 mL
Arbeitsvolumen
1.8 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Bindungsart
low binding surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die MultiScreen® Solvinert-Deep-Well-Filterplatte ist für eine Vielzahl von Anwendungen vorgesehen, darunter die Gesamtanalyse von Arzneimitteln, die Bead-Spaltung (kombinatorische Festphasenchemie und Peptidsynthese) und die Probenvorbereitung vor der Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC)/Ultraviolett(UV)- und Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS). Diese Filterplatte ist voll automatisierungsfähig.
Anwendung
MultiScreen® Solvinert-Deep-96-Well wird zur Herstellung von Adsorptionsgleichgewichtsisothermen verwendet.[1] Darüber hinaus wurde es für Proteinbindungsversuche verwendet.[2]
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beckley K Nfor et al.
Journal of chromatography. A, 1217(44), 6829-6850 (2010-10-01)
The thermodynamic modeling of protein adsorption on mixed-mode adsorbents functionalized with ligands carrying both hydrophobic and electrostatic groups was undertaken. The developed mixed mode isotherm was fitted with protein adsorption data obtained for five different proteins on four different mixed
Recovery of sinapic acid from canola/rapeseed meal extracts by adsorption
Moreno GM, et al.
Food and Bioproducts Processing, 120, 69-79 (2020)
Artikel
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protokolle
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Verwandter Inhalt
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.