Merck
MCLHEAD01
Millipore
Microfil® Kopf
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel head
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milliflex®
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
water monitoring
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
Kompatibilität
Milliflex® Plus Pump
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Der Microfil® Filtrationskopf wurde für eine vereinfachte Handhabung, verringerte Wartung und eine Begrenzung des Kontaminationsrisikos konzipiert. Ein durchgehender Rand ermöglicht einen einfachen und sicheren Membrantransfer mit einer Pinzette, wodurch das Risiko einer Berührung des Membranfiltrationsbereichs verringert wird. Die poröse Filtrationsunterstützung kann leicht entfernt werden, indem man ihren Rand herunterdrückt. Diese Filtrationsköpfe bieten eine vollständige Kompatibilität mit der Milliflex® Plus Pumpe.
Anwendung
Der Microfil® Filtrationskopf ist ein Zubehörteil der Milliflex® Plus Pumpe, die bei Filtrationen von Testproben für die allgemeine mikrobiologische Analyse, Keimzahlbelastungstests und Wasserüberwachung eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany