MC0SP07FS1
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
C0SP, filtration area 0.77 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.77 m 2 surface area
Größe auswählen
CHF 1’099.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’099.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter, C0SP, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Materialien
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Qualitätsniveau
Beschreibung
Primary clarification directly out of the bioreactor
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Höhe
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Länge
24.2 in. (62 cm)
Tiefe
6.4 in. (16.3 cm)
Filtrationsfläche
0.77 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
C0SP
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reduzieren extrahierbare TOC-Substanzen und die Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch um 50 %
- Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat (LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
- Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
Tiefenfiltermedienformulierung & -design
- Bieten bis zu doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften, wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
- Verbesserte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Einweg-Pod-Vorrichtung
- Flexibles, modulares Format für Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Liter oder mehr
- Robustes Geräteformat; einfache Verwendung und Einrichtung
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC erhalten. Die Filtrationsleistung kann nach dem Autoklavieren beeinträchtigt sein. Nur für die Dekontamination nach der Verwendung empfohlen.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich