Merck
MAC129
Anti-Llama IgG Antibody, clone P17IG12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
P17IG12, monoclonal
Species reactivity:
mouse, Camelidae
Application:
ELISA
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
P17IG12, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, Camelidae
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG2aκ
General description
Polyclonal Camelid IgG2a (long-hinge hcAb corresponding to Camelid (total).
Physical form
Purified mouse monoclonal IgG2aκ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Preparation Note
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Analysis Note
Evaluated by ELISA in HeLa cell lysate.
ELISA Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Llama IgG1, llama IgG2, and llama IgG3 in ELISA.